(R)-(+)-碳酸丙烯酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P1485-25G P1485-5G
TCIAP1485-25GEA 0 CNY
TCIAP1485-25G TCIAP1485-5G
(R)-(+)-碳酸丙烯酯 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(+)-碳酸丙烯酯
分子式: C₄H₆O₃
闪点: 132°C
MDL编号: MFCD00798265
CAS号: 16606-55-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%