2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1470-1G P1470-25G P1470-5G
TCIAP1470-1GEA 0 CNY
TCIAP1470-1G TCIAP1470-25G TCIAP1470-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
分子式: C₈H₁₇NO
溶点: 136°C
MDL编号: MFCD06797159
CAS号: 22990-34-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C