Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1441-25G P1441-5G
TCIAP1441-25GEA 0 CNY
TCIAP1441-25G TCIAP1441-5G
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (通过滴定分析)
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
分子式: C₁₅H₂₂BKN₆
MDL编号: MFCD00040342
CAS号: 17567-17-8
UN号: 2813
ADR: 4.3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %