Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1439-1G P1439-5G
TCIAP1439-1GEA 0 CNY
TCIAP1439-1G TCIAP1439-5G
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (通过滴定分析)
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride
分子式: C₆H₈BKN₄
MDL编号: MFCD00058739
CAS号: 18583-59-0
UN号: 2813
ADR: 4.3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C