Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
P1434-25G P1434-5G
TCIAP1434-25GEA 0 CNY
TCIAP1434-25G TCIAP1434-5G
Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (通过GC)
Diethyl-1,4-phenylenediacetate
分子式: C₁₄H₁₈O₄
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00032366
CAS号: 36076-26-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C