1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
P1405-1G P1405-100MG
TCIAP1405-1GEA 0 CNY
TCIAP1405-1G TCIAP1405-100MG
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (通过HPLC)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
分子式: C₂₈H₂₄Br₂N₄
MDL编号: MFCD03844804
CAS号: 106867-97-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %