1-Piperidinepentanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
P1385-1G P1385-5G
TCIAP1385-1GEA 0 CNY
TCIAP1385-1G TCIAP1385-5G
1-Piperidinepentanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Piperidinepentanol
分子式: C₁₀H₂₁NO
分子量: 171.28 g/mol
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD03093640
CAS号: 2937-83-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %