焦碳酸二叔戊酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二碳酸二叔戊酯, (Amoc)2O, 二叔戊基焦碳酸酯
P1356-25G P1356-5G
TCIAP1356-25GEA 0 CNY
TCIAP1356-25G TCIAP1356-5G
焦碳酸二叔戊酯 ≥95.0% (by GC)
焦碳酸二叔戊酯
分子式: C₁₂H₂₂O₅
沸点: 71°C
闪点: 104°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00038320
CAS号: 68835-89-2
EINECS: 272-436-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %