苯磺酰乙酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 苯磺酰基乙酸甲酯
P1353-25G P1353-5G
TCIAP1353-25GEA 0 CNY
TCIAP1353-25G TCIAP1353-5G
苯磺酰乙酸甲酯 ≥95.0% (by GC)
苯磺酰乙酸甲酯
分子式: C₉H₁₀O₄S
分子量: 214.24 g/mol
闪点: 78°C
MDL编号: MFCD00007555
CAS号: 34097-60-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %