三(三甲基硅基)磷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 磷酸三(三甲基硅基)酯
P1248-25G P1248-5G
TCIAP1248-25GEA 0 CNY
TCIAP1248-25G TCIAP1248-5G
三(三甲基硅基)磷 ≥98.0% (by GC)
三(三甲基硅基)磷
分子式: C₉H₂₇O₄PSi₃
分子量: 314.54 g/mol
沸点: 236°C
闪点: 24°C
MDL编号: MFCD00008267
CAS号: 10497-05-9
EINECS: 234-028-1
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %