Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P1169-25ML P1169-500ML
TCIAP1169-25MLEA 0 CNY
TCIAP1169-25ML TCIAP1169-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (通过GC)
Tris(2-ethylhexyl)phosphite
分子式: C₂₄H₅₁O₃P
闪点: 194°C
MDL编号: MFCD00015266
CAS号: 301-13-3
EINECS: 206-111-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %