(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
P1118-25G P1118-5G
TCIAP1118-25GEA 0 CNY
TCIAP1118-25G TCIAP1118-5G
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
分子式: C₁₅H₁₇N
分子量: 211.31 g/mol
闪点: 164°C
MDL编号: MFCD00221505
CAS号: 30339-30-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %