1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
P1115-25G P1115-5G
TCIAP1115-25GEA 0 CNY
TCIAP1115-25G TCIAP1115-5G
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid
分子式: C₇H₁₄N₂O₄
MDL编号: MFCD00142534
CAS号: 112041-05-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %