trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (E)-Pent-3-enoic acid, trans-3-Pentenoic acid
P1072-25ML P1072-5ML
TCIAP1072-25MLEA 0 CNY
TCIAP1072-25ML TCIAP1072-5ML
trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
trans-3-Pentenoic acid
分子式: C₅H₈O₂
分子量: 100.12 g/mol
沸点: 93°C
MDL编号: MFCD00063291
CAS号: 1617-32-9
EINECS: 216-573-7
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %