扑酸二钠盐一水合物 ≥98.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms: 4,4′-亚甲基二(3-羟基-2-萘甲酸), 帕莫酸, 帕莫酸二钠盐
P1059-25G P1059-250G
TCIAP1059-25GEA 0 CNY
TCIAP1059-25G TCIAP1059-250G
扑酸二钠盐一水合物 ≥98.0% (by HPLC)
扑酸二钠盐一水合物
分子式: C₂₃H₁₆O₆
分子量: 432.34 g/mol
MDL编号: MFCD00036183
CAS号: 6640-22-8
EINECS: 229-653-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 5.5 %