4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
P1031-25ML
P1031-500ML
TCIAP1031-25MLEA
0
CNY
TCIAP1031-25ML
TCIAP1031-500ML
4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
4,4-二甲基-3-氧代戊酸甲酯
分子式:
C₈H₁₄O₃ 沸点: 84°C 闪点: 77°C |
MDL编号:
MFCD00008847 CAS号: 55107-14-7 EINECS: 259-481-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |