酞菁铜(II) ≥93.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
P1006-500G P1006-25G
TCIAP1006-500GEA 0 CNY
TCIAP1006-500G TCIAP1006-25G
酞菁铜(II) ≥93.0% (通过滴定分析)
酞菁铜(II)
分子式: C₃₂H₁₆CuN₈
溶点: 480°C
MDL编号: MFCD00010719
CAS号: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 14,02520
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
Lambda max. 789.0 to 791.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 220,000 (H2SO4, 789.0 to 791.0 nm)