酞菁铜(II) ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
P1005-250G
P1005-25G
TCIAP1005-250GEA
0
CNY
TCIAP1005-250G
TCIAP1005-25G
酞菁铜(II) ≥90.0% (通过滴定分析)
酞菁铜(II)
分子式:
C₃₂H₁₆CuN₈ 溶点: 480°C |
MDL编号:
MFCD00010719 CAS号: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Merck Index: 14,02520 |
产品技术规格
Appearance | Blue to Dark blue powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 90.0 % |
Lambda max. | 790.0 to 792.0 nm (H2SO4) |
Molar extinction coefficient | min. 210,000 (H2SO4, 790.0 to 792.0 nm) |