N,N′-(1,3-亚苯基)二马来酰亚胺 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
P0976-25G
P0976-500G
TCIAP0976-25GEA
0
CNY
TCIAP0976-25G
TCIAP0976-500G
N,N′-(1,3-亚苯基)二马来酰亚胺 ≥97.0% (通过GC)
N,N′-(1,3-亚苯基)二马来酰亚胺
分子式:
C₁₄H₈N₂O₄ |
MDL编号:
MFCD00022569 CAS号: 3006-93-7 EINECS: 221-112-8 UN号: 2811 ADR: 6.1,II |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 200.0 to 204.0 deg-C |