N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
P0937-25G
P0937-5G
TCIAP0937-25GEA
0
CNY
TCIAP0937-25G
TCIAP0937-5G
N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸 ≥93.0% (通过GC)
N,N,N′,N′-四甲基二氨基氯磷酸
分子式:
C₄H₁₂ClN₂OP 沸点: 110°C |
MDL编号:
MFCD00008302 CAS号: 1605-65-8 EINECS: 216-517-1 UN号: 3265 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |