十五烷酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 十五酸甲酯
P0869-25ML P0869-5ML
TCIAP0869-25MLEA 0 CNY
TCIAP0869-25ML TCIAP0869-5ML
十五烷酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
十五烷酸甲酯
分子式: C₁₆H₃₂O₂
分子量: 256.43 g/mol
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD00008989
CAS号: 7132-64-1
EINECS: 230-430-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %