十五酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Pentadecanoic Acid Ethyl Ester
P0868-25ML P0868-5ML
TCIAP0868-25MLEA 0 CNY
TCIAP0868-25ML TCIAP0868-5ML
十五酸乙酯 ≥97.0% (by GC)
十五酸乙酯
分子式: C₁₇H₃₄O₂
沸点: 158°C
MDL编号: MFCD00042872
CAS号: 41114-00-5
EINECS: 255-223-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %