丙醛二乙基乙缩醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-二乙氧基丙烷
P0781-25ML P0781-500ML
TCIAP0781-25MLEA 0 CNY
TCIAP0781-25ML TCIAP0781-500ML
丙醛二乙基乙缩醛 ≥98.0% (by GC)
丙醛二乙基乙缩醛
分子式: C₇H₁₆O₂
分子量: 132.20 g/mol
沸点: 124°C
闪点: 19°C
MDL编号: MFCD00009245
CAS号: 4744-08-5
EINECS: 225-257-8
UN号: 3271
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %