2-Phenoxypropionyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
P0638-25G P0638-500G
TCIAP0638-25GEA 0 CNY
TCIAP0638-25G TCIAP0638-500G
2-Phenoxypropionyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Phenoxypropionyl chloride
分子式: C₉H₉ClO₂
沸点: 106°C
MDL编号: MFCD00018810
CAS号: 122-35-0
EINECS: 204-536-8
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %