五乙烯六胺 mixture
供应商: TCI
Danger
P0622-25G P0622-500G
TCIAP0622-25GEA 0 CNY
TCIAP0622-25G TCIAP0622-500G
五乙烯六胺 mixture
五乙烯六胺
分子式: C₁₀H₂₈N₆
闪点: 185°C
MDL编号: MFCD00008167
CAS号: 4067-16-7
EINECS: 223-775-9
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) many component mixture
Amine Value 1,180 to 1,280