8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P0531-1G P0531-5G
TCIAP0531-1GEA 0 CNY
TCIAP0531-1G TCIAP0531-5G
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
8-Hydroxy-7-propylquinoline
分子式: C₁₂H₁₃NO
沸点: 149°C
溶点: 0°C
MDL编号: MFCD00059755
CAS号: 58327-60-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %