丙烯脲 97,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms: 三亚甲基脲, 3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮
P0526-25G P0526-500G
TCIAP0526-25GEA 0 CNY
TCIAP0526-25G TCIAP0526-500G
丙烯脲 97,0 Titrimetric
丙烯脲
分子式: C₄H₈N₂O
分子量: 100.12 g/mol
MDL编号: MFCD00014593
CAS号: 1852-17-1
EINECS: 217-443-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %