植酸 ∼50% ∼1.1 mol/L in water
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 肌醇六(磷酸二氢酯)
P0409-25G P0409-500G
TCIAP0409-25GEA 0 CNY
TCIAP0409-25G TCIAP0409-500G
植酸 ∼50% ∼1.1 mol/L in water
植酸
分子式: C₆H₁₈O₂₄P₆
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00082309
CAS号: 83-86-3
EINECS: 201-506-6
Merck Index: 14,07387
现在订购
产品技术规格
Concentration (Neutralization titration) 47.0 to 54.0 w/w%
Binding phosphorous 13.5 to 14.6 %
Free phosphorous max. 1.0 %