4-吡啶丙醇 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
P0351-25G
P0351-5G
TCIAP0351-25GEA
0
CNY
TCIAP0351-25G
TCIAP0351-5G
4-吡啶丙醇 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-吡啶丙醇
分子式:
C₈H₁₁NO 沸点: 289°C |
MDL编号:
MFCD00047457 CAS号: 2629-72-3 EINECS: 220-107-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |