Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
P0269-25G
P0269-500G
TCIAP0269-25GEA
0
CNY
TCIAP0269-25G
TCIAP0269-500G
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate ≥93.0% (通过GC)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate
分子式:
C₉H₁₅Cl₆O₄P 沸点: 252°C 闪点: 249°C |
MDL编号:
MFCD00083121 CAS号: 13674-87-8 EINECS: 237-159-2 UN号: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,09087 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |