Pinacyanol chloride ≥93.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
P0156-1G P0156-100MG
TCIAP0156-1GEA 0 CNY
TCIAP0156-1G TCIAP0156-100MG
Pinacyanol chloride ≥93.0% (通过HPLC)
Pinacyanol chloride
分子式: C₂₅H₂₅ClN₂
MDL编号: MFCD00011974
CAS号: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
Merck Index: 14,08048
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %