苯丙酮酸 ≥93.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-苯基丙酮酸, 2-氧代-3-苯基丙酸
P0154-25G P0154-5G
TCIAP0154-25GEA 0 CNY
TCIAP0154-25G TCIAP0154-5G
苯丙酮酸 ≥93.0% (by GC, titration analysis)
苯丙酮酸
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00002589
CAS号: 156-06-9
EINECS: 205-847-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %