桑色素 ≥90.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms: 2′,3,4′,5,7-五羟黄酮
P0041-1G P0041-25G P0041-5G
TCIAP0041-1GEA 0 CNY
TCIAP0041-1G TCIAP0041-25G TCIAP0041-5G
桑色素 ≥90.0% (by HPLC)
桑色素
分子式: C₁₅H₁₀O₇
分子量: 302.24 g/mol
MDL编号: MFCD00217054
CAS号: 654055-01-3
EINECS: 207-542-9
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,06269
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water max. 12.0 %