D-泛酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 维生素 B5, (R)-(+)-N-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸, D-泛酸钙
P0012-25G P0012-500G
TCIAP0012-25GEA 0 CNY
TCIAP0012-25G TCIAP0012-500G
D-泛酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-泛酸
分子式: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
分子量: 476.54 g/mol
溶点: 196°C
MDL编号: MFCD00002766
CAS号: 137-08-6
EINECS: 205-278-9
Merck Index: 14,07015
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.5 deg (C=5, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 6.5 %