DL-泛酰内酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: β,β-二甲基-α-羟基-γ-丁内酯, DL-泛解酸内酯, 二氢-3-羟基-4,4-二甲基-2(3H)-呋喃酮
P0010-25G P0010-500G
TCIAP0010-25GEA 0 CNY
TCIAP0010-25G TCIAP0010-500G
DL-泛酰内酯 ≥95.0% (by GC)
DL-泛酰内酯
分子式: C₆H₁₀O₃
分子量: 130.14 g/mol
沸点: 121°C
溶点: 78°C
MDL编号: MFCD00064333
CAS号: 79-50-5
EINECS: 201-210-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %