cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
O0225-25ML
O0225-5ML
TCIAO0225-25MLEA
0
CNY
TCIAO0225-25ML
TCIAO0225-5ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (通过GC)
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
分子式:
C₁₈H₃₄O 沸点: 155°C |
MDL编号:
MFCD00056667 CAS号: 506-43-4 EINECS: 208-038-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |