辛腈 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
O0221-25ML
O0221-250ML
TCIAO0221-25MLEA
0
CNY
TCIAO0221-25ML
TCIAO0221-250ML
辛腈 ≥97.0% (通过GC)
辛腈
分子式:
C₈H₁₅N 沸点: 200°C 闪点: 73°C |
MDL编号:
MFCD00001983 CAS号: 124-12-9 EINECS: 204-682-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |