2-氧代-1-吡咯烷乙酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
O0205-25G O0205-5G
TCIAO0205-25GEA 0 CNY
TCIAO0205-25G TCIAO0205-5G
2-氧代-1-吡咯烷乙酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
2-氧代-1-吡咯烷乙酸甲酯
分子式: C₇H₁₁NO₃
MDL编号: MFCD00003198
CAS号: 59776-88-4
EINECS: 261-926-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %