原丁酸三甲酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1,1-三甲氧基丁烷
O0179-25ML O0179-5ML
TCIAO0179-25MLEA 0 CNY
TCIAO0179-25ML TCIAO0179-5ML
原丁酸三甲酯 ≥96.0% (by GC)
原丁酸三甲酯
分子式: C₇H₁₆O₃
沸点: 146°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00008480
CAS号: 43083-12-1
EINECS: 256-079-9
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %