二辛醚 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 正辛醚
O0047-25ML O0047-500ML
TCIAO0047-25MLEA 0 CNY
TCIAO0047-25ML TCIAO0047-500ML
二辛醚 ≥96.0% (by GC)
二辛醚
分子式: C₁₆H₃₄O
沸点: 287°C
溶点: -7°C
MDL编号: MFCD00009563
CAS号: 629-82-3
EINECS: 211-112-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %