二辛醚 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
正辛醚
O0047-25ML
O0047-500ML
TCIAO0047-25MLEA
0
CNY
TCIAO0047-25ML
TCIAO0047-500ML
二辛醚 ≥96.0% (by GC)
二辛醚
分子式:
C₁₆H₃₄O 沸点: 287°C 溶点: -7°C |
MDL编号:
MFCD00009563 CAS号: 629-82-3 EINECS: 211-112-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |