新戊二醇二丙烯酸酯 ≥89.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N0790-25G N0790-500G
TCIAN0790-25GEA 0 CNY
TCIAN0790-25G TCIAN0790-500G
新戊二醇二丙烯酸酯 ≥89.0% (通过GC) stabilised
新戊二醇二丙烯酸酯
分子式: C₁₁H₁₆O₄
沸点: 96°C
溶点: 6°C
闪点: 115°C
MDL编号: MFCD00048148
CAS号: 2223-82-7
EINECS: 218-741-5
UN号: 2810
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 89.0 %