1,5-萘二磺酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
N0763-25G N0763-500G
TCIAN0763-25GEA 0 CNY
TCIAN0763-25G TCIAN0763-500G
1,5-萘二磺酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,5-萘二磺酸
分子式: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
MDL编号: MFCD00149265
CAS号: 211366-30-2
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 18.0 to 23.0 %