1,4,5,8-萘四甲酸酐 ≥98.0% (通过HPLC), 通过升华纯化
供应商: TCI
Warning
N0755-1G N0755-5G
TCIAN0755-1GEA 0 CNY
TCIAN0755-1G TCIAN0755-5G
1,4,5,8-萘四甲酸酐 ≥98.0% (通过HPLC), 通过升华纯化
1,4,5,8-萘四甲酸酐
分子式: C₁₄H₄O₆
MDL编号: MFCD00006915
CAS号: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%