Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 5-Nitroisophthalic Acid Monoethyl Ester
N0676-25G N0676-500G
TCIAN0676-25GEA 0 CNY
TCIAN0676-25G TCIAN0676-500G
Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Monoethyl-5-nitroisophthalate
分子式: C₁₀H₉NO₆
分子量: 239.18 g/mol
MDL编号: MFCD00130051
CAS号: 22871-55-2
EINECS: 245-273-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %