烟酰胺N-氧化物 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
N0669-25G N0669-5G
TCIAN0669-25GEA 0 CNY
TCIAN0669-25G TCIAN0669-5G
烟酰胺N-氧化物 ≥98.0% (通过滴定分析)
烟酰胺N-氧化物
分子式: C₆H₆N₂O₂
MDL编号: MFCD00006202
CAS号: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity