亚麻酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α-Lnn, 顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸
302820010 302820050
ACRO302820010EA 0 CNY
ACRO302820010 ACRO302820050
亚麻酸 99%
亚麻酸
分子式: C₁₈H₃₀O₂
分子量: 278.44 g/mol
沸点: 230…232 °C (1 mmHg)
溶点: –11 °C
密度: 0.91 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00065720
CAS号: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %