Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
N0510-1G N0510-5G
TCIAN0510-1GEA 0 CNY
TCIAN0510-1G TCIAN0510-5G
Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate
分子式: C₇H₈N₂O₄
MDL编号: MFCD00059927
CAS号: 5930-92-7
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d8b69e399a989ef35d3e42fdf82fc294d4e76c&vid=71d8b69e399a989ef35d3e42fdf82fc294d4e76c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency