次氮基三亚甲基膦酸 ∼50% ∼2.2 mol/L in water
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Tris(phosphonomethyl)amine, Nitrilotri(methylphosphonic acid)
N0474-25ML N0474-500ML
TCIAN0474-25MLEA 0 CNY
TCIAN0474-25ML TCIAN0474-500ML
次氮基三亚甲基膦酸 ∼50% ∼2.2 mol/L in water
次氮基三亚甲基膦酸
分子式: C₃H₁₂NO₉P₃
分子量: 299.05 g/mol
MDL编号: MFCD00002138
CAS号: 6419-19-8
EINECS: 229-146-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f879a7a408bf2478d3d1bcd5ebe9035169ce59f&vid=99093dac6b82df2d03b9bec3826f94ed77370ead&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 47.0 to 53.0 w/w%