1,6-Naphthyridine ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
N0462-1G N0462-100MG
TCIAN0462-1GEA 0 CNY
TCIAN0462-1G TCIAN0462-100MG
1,6-Naphthyridine ≥97.0% (通过滴定分析)
1,6-Naphthyridine
分子式: C₈H₆N₂
MDL编号: MFCD00059750
CAS号: 253-72-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %