炔诺酮乙酸酯 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
17α-乙炔基-17β-羟基-19-去甲-4-雄甾烯-3-酮 17-乙酸酯, 去甲基脱氢羟孕酮 17-乙酸酯, 17α-乙炔基-19-去甲睾酮 17β-乙酸酯, 17-羟基-19-去甲-17α-孕甾-4-烯-20-炔基-3-酮 乙酸酯
N0450-1G
N0450-100MG
TCIAN0450-1GEA
0
CNY
TCIAN0450-1G
TCIAN0450-100MG
炔诺酮乙酸酯 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
炔诺酮乙酸酯
分子式:
C₂₂H₂₈O₃ 分子量: 340.46 g/mol |
MDL编号:
MFCD04039850 CAS号: 51-98-9 EINECS: 200-132-0 Merck Index: 14,06697 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 165.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -33.0 to -36.0 deg (C=1, Dioxane) |